Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Lukas XXD6T
Una versión ortopédica del modelo estándar Lukas, diseñada, destinada y creada para personas con pies ligeramente más anchos de lo normal o con necesidades ortopédicas.
114.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Lukas XXD6T |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero
- Puntera de acero
- Puntera exterior de PU
- Suela reforzada extremadamente resistente
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Lukas XXD6T | |
Cuero |