Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el luminómetro de microplacas Luminoskan™ Ascent
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Lleve a cabo una gran variedad de aplicaciones de investigación luminométrica con el luminómetro de microplacas Thermo Scientific™ Luminoskan™ Ascent, un instrumento robusto y compacto que ofrece formatos de placa versátiles, unas rápidas velocidades de lectura y hasta tres dispensadores. Este instrumento ha superado la validación DLReady™ de Promega Corporation™ y cuenta con el certificado DLReady. El luminómetro de microplacas Luminoskan Ascent está validado para ensayos de luciferasa Thermo Scientific™ Pierce™
Gran velocidad de lectura:
- Lee una placa de 96 pocillos en solo 15 segundos.
- Esencial en aplicaciones cinéticas como cinética enzimática y ensayos de fagocitosis.
Dispensadores integrados para el seguimiento exacto de reacciones cinéticas:
- Equipado con hasta tres dispensadores de reactivos para ensayos de cinética rápida, como ensayos de ATP.
- Admite dispensación y lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción.
- Ofrece un volumen muerto muy bajo y capacidad de inversión de flujo para la conservación de costosos reactivos.
Alta sensibilidad:
- Excelente sensibilidad (certificación DLReady).
- Óptica de iluminación directa sin fibra para garantizar la máxima captación de luz.
- Alta sensibilidad, intervalo dinámico amplio y bajo nivel de diafonía para garantizar resultados exactos y precisos en cualquier ensayo luminométrico.
Diseño especial para automatización:
- Lee placas de hasta 384 pocillos para aumentar el rendimiento del ensayo.
- Facilidad de integración con sistemas automatizados.
Incluye:
Software de PC
Recomendada para:
- Ensayos de gen indicador
- Inmunoensayos con sustratos luminiscentes
- Ensayos de proliferación y citotoxicidad celulares
- Ensayos de Ca2+ intracelular
- Ensayos de ATP
- Ensayos de fagocitosis
- Ensayos de oxígeno reactivo
- Ensayos microbiológicos
- Ensayos de enzimas
- Ensayos BRET
- ADmEtox
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Primer kit de dispensadores para Luminoskan |
| Compatibilidad | Robot |
| Tipos de placas | Placa de 384 pocillos |
| Línea de productos | Luminoskan |
| Software Type | Software de PC |
| No. of Dispensers | 1 |