missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Lupinina, 97 %

Código de producto. p-7047273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11375005 500 mg 500 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11375005

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18485.ME

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 486-70-4 | C10H19NO | 169.27 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 486-70-4
Fórmula molecular C10H19NO
Peso molecular (g/mol) 169.27
Número MDL MFCD00213431
Clave InChI HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
Sinónimo lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
PubChem CID 91461
ChEBI CHEBI:28012
SMILES OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (-)-Lupinine
Punto de fusión 62°C to 65°C
Punto de ebullición 160°C to 164°C (4 mmHg)
Cantidad 500 mg
Número UN UN1544
Beilstein 80447
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5609
Rotación óptica −26° (c=3 in Water)
Nombre IUPAC [(1R,9AR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahidro-1H-quinolizin-1-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.