missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lurasidone metabolite 14326 hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Lurasidone metabolite 14326 (hydrochloride) is an active metabolite of the atypical antipsychotic Lurasidone.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lurasidone metabolite 14326 hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H37ClN4O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | O=C([C@]([C@@H]1C[C@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 545.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.14 |
| Porcentaje de pureza | 98.76% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido