Learn More
Motic™ Condensador LWD para AE2000
Condensador de larga distancia de trabajo adecuado para contraste de fase. El condensador Motic™ LWD para AE2000 facilita la visualización de muestras transparentes cuando se utiliza con accesorios de fase.
Marca: Motic™ 1101000201551
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Concentra y enfoca la luz que pasa a través de la muestra.
- Condensador de distancia de trabajo larga.
- Adecuado para contraste de fase.
Especificaciones
NA: 0,40 | |
Condensador LWD | |
Microscopios AE2000 | |
28 mm |