Learn More
LY 367385, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001214
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective mGlu1a antagonist
A selective mGlu1a receptor antagonist, with an IC50 value of 8.8 μM for blockade of quisqualate-induced phosphoinositide hydrolysis vs. > 100 μM for mGlu5a, and negligible action on group II and III receptors.
CAS 198419-91-9
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Clave InChI SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo unii-d8uw47h17b, ly-367385 hydrochloride, chembl94631, 4-s-amino carboxy methyl-3-methylbenzoic acid, s-+-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid, 4-1s-1-amino-2-hydroxy-2-oxoethyl-3-methylbenzoic acid, tocris-1237, d04jqr, l-367385 analogs, lilly, metabotropic mglur1 agonists, lilly
PubChem CID 5311261
Nombre IUPAC 4-[(S)-amino(carboxy)methyl]-3-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 367385
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza >99%