Learn More
LY294002, MedChemExpress
Código de producto. 16489796
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16489796
Marca: Medchem Express HY10108
MedChemExpress LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.
LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY294002
CAS 154447-36-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC2=C1C=CC=C2C3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 307.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.