missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lyn-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16481187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481187

Marca: Medchem Express HY12039

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.

Lyn-IN-1 (Bafetinib analog) is a potent and selective dual Bcr-Abl/Lyn inhibitor, extracted from patent WO2014169128A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lyn-IN-1
Forma física Solid
CAS 887650-05-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Bafetinib analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (86.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC=C(C3=CN=CN=C3)C=N2)=C1)C4=CC=C(CN5C[C@@H](N(C)C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 576.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.62
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado