Learn More
Eurofins DiscoverX Lyn Protein, Active
Código de producto. 17360124
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 17360124
Marca: Eurofins DiscoverX 14315
Active, mouse. Recombinant full-length mouse Lyn, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
The Lyn protein is a member of the Src family of non-receptor-associated protein-tyrosine kinases. LYN A differs from LYN B in having an additional 21 amino acids at the amino terminus. Lyn undergoes a concentration-dependent autophosphorylation, thus activating the catalytic site and decreasing the accessibility of the SH2 domain. Lyn phosphorylates and activates Tec, non-receptor tyrosine kinase that is coexpressed with Lyn and acts downstream of Lyn in intracellular signaling pathways. Lyn tyrosine kinase has been shown to be necessary for IgE-receptor (FceRI)-mediated mast-cell activation.
EMBL M64608, N425D as reported in SWISS PROT P25911
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 150 mM NaCl, 0.03% Brij-35, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5% glycerol. Frozen solution.
Peso molecular 60 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal 6His
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Full-length
Grado de pureza o calidad ≥66%
Expresión Lyn (mouse), active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.