Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Liofilizador con Infinite-Control™
Marca: BUCHI 11L200IN1422001001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg)
- Alto nivel de automatización
- Infinite Control™ incluye:
- Creación sencilla de métodos
- Método en ejecución
- Adquisición de datos
- Registro de gráficos en tiempo real e interrupción si es necesario
Especificaciones
6 kg | |
4 | |
Acero inoxidable | |
Bomba de vacío, colector de cámara de secado | |
23,15 in |
13,2 lb | |
De -55 °C a +30 °C | |
Pfeiffer Duo 6 | |
20,1 in | |
240 V |
Título del producto
BUCHI Lyovapor™ L-200 > Lyovapor, bomba de vacío Pfeiffer Duo 6, sin carro, colector de cámara de secado con 4 estantes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido