Learn More
BUCHI Gradilla de colector Lyovapor L-200 12
Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
15715.00€ - 24845.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 kg |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
Material | Acero inoxidable |
Software Included | No |
Altura (imperial) | 20,0787 in |
Código de producto | Marca | Incluye | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17224704
|
BUCHI
11L200IN0102001001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Pfeiffer Duo 6 |
19460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204704
|
BUCHI
11L200IN0102000001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Sin bomba de vacío |
15715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214704
|
BUCHI
11L200IN0102000101 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | Sin bomba de vacío |
17560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17234704
|
BUCHI
11L200IN0102001101 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | Pfeiffer Duo 6 |
21305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17244704
|
BUCHI
11L200IN0102003001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Edwards nXDS6iC |
22995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17254704
|
BUCHI
11L200IN0102003101 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | Edwards nXDS6iC |
24845.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Lyovapor™ L-200 compacto
- Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
- Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
6 kg | |
Acero inoxidable | |
20,0787 in | |
220/240 V |
De -55 °C a +30 °C | |
No | |
23,1496 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BUCHI Gradilla de colector Lyovapor L-200 12