Learn More
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes térmicos, parte superior del colector 12
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marca:  BUCHI 11L200PH2422111001
Detalles adicionales : Peso : 188.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17214784
  • 34545.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
  • La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
  • Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
  • Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
Características
  • La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
  • El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
  • Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
  • Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
  • Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
  • Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
  • Registro de datos e informes personalizados
  • Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
  • Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
  • Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
Sin CFC R507
Acero inoxidable
Infinite-Control™
Liofilización, sublimación
IP 20
220/240 V
1,8 kW (máx.)
De -55 °C a +30 °C
Lyovapor™ L-200 Control Pro
4 estantes calefatables, parte superior del colector 12
máx.
Pfeiffer Duo 6
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Orejeta)
50 Hz
75 kg