Learn More
BUCHI Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables, colector Top 12: carro móvil
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
27110.00€ - 41480.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 kg
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +30 °C
Refrigerante Sin CFC R507
Modelo Lyovapor™ L-200 Control Pro
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Bomba de vacío Tipos de sensores Software Included Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Bomba de vacío Tipos de sensores Software Included Precio Cantidad y disponibilidad  
17244784
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422113101
Edwards nXDS6iC máx.
41480.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284774
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422103101
Edwards nXDS6iC máx. No
35315.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224774
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422013101
Edwards nXDS6iC Ninguno
40550.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264764
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422003101
Edwards nXDS6iC Ninguno No
34390.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224784
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422111101
Pfeiffer Duo 6 máx.
37940.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264774
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422101101
Pfeiffer Duo 6 máx. No
31785.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17204774
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422011101
Pfeiffer Duo 6 Ninguno
37015.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17244764
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422001101
Pfeiffer Duo 6 Ninguno No
30855.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17204784
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422110101
No incluida máx.
34195.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17244774
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422100101
No incluida máx. No
28035.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284764
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422010101
No incluida Ninguno
33270.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224764
Ver documentos
BUCHI
11L200PH2422000101
No incluida Ninguno No
27110.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
  • Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
  • A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
  • Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
  • Mobile trolley allows for convenient placement next to the lab bench
Characteristics
  • Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
  • Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
  • Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
  • An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
  • Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
  • Easy operation and handling of methods
  • Data recording and customized reporting
  • Real time process schematic and diagram
  • Save precious samples with the sample protective state
  • Access process parameters on any device with convenient push notifications
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
Sin CFC R507
Acero inoxidable
Infinite-Control™
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Orejeta)
50 Hz
75 kg
De -55 °C a +30 °C
Lyovapor™ L-200 Control Pro
4 estantes calefatables, parte superior del colector 12
Liofilización, sublimación
IP 20
220/240 V
1,8 kW (máx.)