Learn More
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes térmicos, parte superior del tapón
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
26890.00€ - 40645.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 kg |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
Refrigerante | Sin CFC R507 |
Modelo | Lyovapor™ L-200 Control Pro |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Bomba de vacío | Tipos de sensores | Software Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Bomba de vacío | Tipos de sensores | Software Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17274804
|
BUCHI
11L200PH2432113001 |
Edwards nXDS6iC | máx. | Sí |
40645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17214804
|
BUCHI
11L200PH2432103001 |
Edwards nXDS6iC | máx. | No |
34745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17254794
|
BUCHI
11L200PH2432013001 |
Edwards nXDS6iC | Ninguno | Sí |
39760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17294784
|
BUCHI
11L200PH2432003001 |
Edwards nXDS6iC | Ninguno | No |
33860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17254804
|
BUCHI
11L200PH2432111001 |
Pfeiffer Duo 6 | máx. | Sí |
37260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17294794
|
BUCHI
11L200PH2432101001 |
Pfeiffer Duo 6 | máx. | No |
31360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17234794
|
BUCHI
11L200PH2432011001 |
Pfeiffer Duo 6 | Ninguno | Sí |
36375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17274784
|
BUCHI
11L200PH2432001001 |
Pfeiffer Duo 6 | Ninguno | No |
30480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17234804
|
BUCHI
11L200PH2432110001 |
No incluida | máx. | Sí |
33675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17274794
|
BUCHI
11L200PH2432100001 |
No incluida | máx. | No |
27775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17214794
|
BUCHI
11L200PH2432010001 |
No incluida | Ninguno | Sí |
32790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17254784
|
BUCHI
11L200PH2432000001 |
No incluida | Ninguno | No |
26890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
- Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
- A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
- Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
Characteristics
- Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
- Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
- Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
- An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
- Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
- Easy operation and handling of methods
- Data recording and customized reporting
- Real time process schematic and diagram
- Save precious samples with the sample protective state
- Access process parameters on any device with convenient push notifications
Especificaciones
6 kg | |
Sin CFC R507 | |
Acero inoxidable | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Orejeta) | |
50 Hz | |
75 kg |
De -55 °C a +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Control Pro | |
4 Estanterías calefatables, tapón superior | |
Liofilización, sublimación | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (máx.) |