Learn More
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 6 estantes térmicos
El compacto Lyovapor™ L-200 combina una liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ garantiza la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
26370.00€ - 40735.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 kg |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
Refrigerante | Sin CFC R507 |
Modelo | Lyovapor™ L-200 Control Pro |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Bomba de vacío | Tipos de sensores | Software Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Bomba de vacío | Tipos de sensores | Software Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17214834
|
BUCHI
11L200PH2612113001 |
Edwards nXDS6iC | máx. | Sí |
40735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17254824
|
BUCHI
11L200PH2612103001 |
Edwards nXDS6iC | máx. | No |
34575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17294814
|
BUCHI
11L200PH2612013001 |
Edwards nXDS6iC | Ninguno | Sí |
39815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17234814
|
BUCHI
11L200PH2612003001 |
Edwards nXDS6iC | Ninguno | No |
33655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17294824
|
BUCHI
11L200PH2612111001 |
Pfeiffer Duo 6 | máx. | Sí |
37200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17234824
|
BUCHI
11L200PH2612101001 |
Pfeiffer Duo 6 | máx. | No |
31040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17274814
|
BUCHI
11L200PH2612011001 |
Pfeiffer Duo 6 | Ninguno | Sí |
36275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17214814
|
BUCHI
11L200PH2612001001 |
Pfeiffer Duo 6 | Ninguno | No |
30115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17274824
|
BUCHI
11L200PH2612110001 |
No incluida | máx. | Sí |
33455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17214824
|
BUCHI
11L200PH2612100001 |
No incluida | máx. | No |
27295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17254814
|
BUCHI
11L200PH2612010001 |
No incluida | Ninguno | Sí |
32530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17294804
|
BUCHI
11L200PH2612000001 |
No incluida | Ninguno | No |
26370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
- La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
- Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
- Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
Características
- La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
- El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
- Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
- Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
- Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
- Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
- Registro de datos e informes personalizados
- Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
- Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
- Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
6 kg | |
Sin CFC R507 | |
Acero inoxidable | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Orejeta) | |
50 Hz | |
75 kg |
De -55 °C a +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Control Pro | |
6 Estantes de calefactables | |
Liofilización, sublimación | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (máx.) |