Learn More
BUCHI Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 6 estantes calentables: carro móvil
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marca: BUCHI 11L200PH2612013101
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
- La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
- Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
- Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
- El carro móvil permite una colocación cómoda junto a la mesa de laboratorio
Características
- La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
- El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
- Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
- Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
- Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
- Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
- Registro de datos e informes personalizados
- Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
- Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
- Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
6 kg | |
Sin CFC R507 | |
Acero inoxidable | |
Infinite-Control™ | |
Sí | |
Liofilización, sublimación | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (máx.) |
De -55 °C a +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Control Pro | |
6 Estantes de calefactables | |
Ninguno | |
Edwards nXDS6iC | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Orejeta) | |
50 Hz | |
75 kg |