Learn More
BUCHI 4 estantes Lyovapor L-200
Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Marca: BUCHI 11L200IN1412001001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lyovapor™ L-200 compacto
- Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
- Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
6 kg | |
De -55 °C a +30 °C | |
No | |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | |
23,1496 in |
4 | |
Acero inoxidable | |
Pfeiffer Duo 6 | |
20,0787 in | |
220/240 V |
Título del producto
BUCHI 4 estantes Lyovapor L-200 > Pfeiffer Duo 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido