Learn More
BUCHI 6 estantes Lyovapor L-200
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marca:  BUCHI 11L200IN1612000101
17798.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17254724
  • 18735.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Lyovapor™ L-200 compacto
  • Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
  • Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
De -55 °C a +30 °C
No
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito
23,1496 in
6
Acero inoxidable
Sin bomba de vacío
20,0787 in
220/240 V
Certificados
Ver productos accesorios