Learn More
BUCHI 6 estantes Lyovapor L-200
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marca: BUCHI 11L200IN1612001101
21356.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Lyovapor™ L-200 compacto
- Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
- Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Specifications
6 kg | |
De -55 °C a +30 °C | |
No | |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | |
23,1496 in |
6 | |
Acero inoxidable | |
Pfeiffer Duo 6 | |
20,0787 in | |
220/240 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction