Learn More
BUCHI Estantes Lyovapor 6 L-200 y parte superior del colector 12
Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Marca:  BUCHI 11L200IN1622000101
17480.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17214734
  • 19225.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Lyovapor™ L-200 compacto
  • Ofrece liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización.
  • Infinite-Control™ incluye la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar en cualquier momento.
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
Acero inoxidable
Sin bomba de vacío
20,0787 in
220/240 V
De -55 °C a +30 °C
No
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito
23,1496 in
Certificados
Ver productos accesorios