Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
419.00€ - 641.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Incluye | El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona |
Tipo de producto | Flask Kit |
Junta cónica estándar | 24/40 |
Peso (imperial) | 3 lb |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10335130
|
Labconco™
7554800 |
500 ml |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10734131
|
Labconco™
7554600 |
250 ml |
492.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10395170
|
Labconco™
7555000 |
1000 ml |
641.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10417400
|
Labconco™
7554400 |
100 ml |
474.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10318559
|
Labconco™
7554200 |
50 ml |
419.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10053612
|
Labconco™
7554900 |
750 ml |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
- Con juntas 24/40
- La junta sujeta de forma segura la parte superior y la inferior: nunca entra en contacto con la muestra—
- Fondo plano
- La boca ancha permite cargar las muestras de forma fácil y liofilizar con rapidez
- Compatibles con Labconco, Virtis™ y el resto de marcas principales de liofilizadores
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima para una liofilización eficiente
- Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Especificaciones
Vidrio | |
Flask Kit | |
3 lb | |
Ancha | |
1.4 kg |
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona | |
24/40 | |
Reusable | |
Plano |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™