Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis B, tubos de 2 ml
La matriz de lisado B contiene esferas de sílice de 0,1 mm para lisar bacterias y esporas.
317.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11452410
|
MP Biomedicals™
116911050 |
50 tubos de 2 mL |
317.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11462410
|
MP Biomedicals™
116911100 |
100 tubos de 2 mL |
481.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11472410
|
MP Biomedicals™
116911500 |
500 tubos de 2 mL |
2080.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
- Tamaño del tubo: 2 mL
- Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.