Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix E, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix E contains ceramic spheres, silica spheres and glass beads for grinding soil, feces, sludge and other environmental samples.
62.33€ - 447.32€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo de muestra | Suelo, Medioambiente, Deposiciones |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15719200
|
MP Biomedicals™
116934005 |
5 tubos de 15 mL |
62.33€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11471555
|
MP Biomedicals™
116934025 |
25 tubos de 15 mL |
258.64€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12741461
|
MP Biomedicals™
116934050 |
50 tubos de 15 mL |
447.32€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and 4 mm glass beads. They are used with FastPrep instruments or any bead beater to lyse and grind environmental samples for nucleic acid extraction. Lysing Matrix E is also effective for lysing mixed samples, such as microbe infected tissue for RNA extraction from tumors and other difficult tissues.
- Tube Size: 15 mL
- Sample Types: Soil, feces, sediment, wastewater, sludge, compost, rhizosphere
- Matrix Composition: 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and eight 4 mm glass beads
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado E |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.