Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado E, gradilla de 96 tubos
Los tubos de la matriz de lisado E contienen esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm. Se utiliza para moler suelos, sedimentos, agua, heces, lodos, compost, rizosfera. Para su uso en instrumentos FastPrep™ o cualquier batidor de gránulos.
Marca: MP Biomedicals™ 116984010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Descripción de producto:
- La gradilla de 96 pocillos de la matriz de lisado E incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjunto de tapones.
- Cada tubo se rellena previamente con esferas cerámicas de 1,4, esferas de sílice de 0,1 mm y 1 (un) gránulo de vidrio de 4 mm.
- No se unen a los ácidos nucleicos.
- Aplicaciones: La matriz de lisis E también puede ser eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana; además, se puede usar en la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tipo de muestra: Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo, tumor
- Volumen muestra: ≤ 80 mg por preparación
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
96 | |
Sin ARNasa |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
FastPrep-96 | |
Matriz de lisis E | |
10 paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
MP Biomedicals™ Matriz de lisado E, gradilla de 96 tubos > Matriz de lisado E, gradilla de 96 tubos; cantidad: 10 paq.
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido