Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis, Tween 20 al 0,5 %, pH 8.0
Para el aislamiento de proteínas de etiqueta His
Marca: Thermo Scientific™ J61792.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Temperaturas ambientes | |
Líquido | |
Para el aislamiento de proteínas modificadas de etiqueta His |
500mL | |
Reactivo para lisis celular | |
8 |