Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis 1 + ARNasa para identificación de alimentos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,5 L
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Se recomienda su uso con el kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ (4480466) para preparar ADN para pruebas de ID de carne y OMG a partir de muestras de alimentos y piensos
- El protocolo que utiliza tampón de lisis 1 + ARNasa junto con el kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ se puede automatizar fácilmente en la plataforma del sistema de purificación de protección alimentaria Thermo Scientific™ Kingfisher™ mL
- Reduce el tiempo de manipulación y aumenta la reproducibilidad del procedimiento de extracción de ADN
- El ADN purificado se puede utilizar en PCR u otras técnicas de biología molecular
El ADN purificado es adecuado para su uso con los siguientes kits de pruebas de alimentos y piensos:
- Kit de detección de OGM TaqMan (4466334)
- Kit de cuantificación de soja Roundup Ready TaqMan (4466335)
- Kit de cuantificación de maíz OGM TaqMan (4481972)
- Kit de identificación de ternera RapidFinder (A24391)
- Kit de identificación de cerdo RapidFinder (A24392)
- Kit de identificación de equinos RapidFinder (A15570)
- Kit de identificación de aves de corral RapidFinder (A24397)
- Kit de identificación de pollos RapidFinder (A24393)
- Kit de identificación de pavo RapidFinder (A24394)
- Kit de identificación de rumiantes RapidFinder (A24396)
Incluye
- 4 frascos de 0,5 l de tampón de lisis 1
- 2 tubos de 10 mg de ARNasa cada uno, secado
Almacene el contenido a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 x 0,5 L |
| Envase | Contiene: • 4 frascos de tampón de lisis 1 • 2 tubos cada uno de ARNasa, secado Almacenar a temperatura ambiente. |