Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Generar lisado de muestra para aislar el ADN plasmídico. El tampón de lisis Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ADN plasmídico MagJET™ (K2791⁄2792) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 25 ml.
Marca: Thermo Scientific™ R2592
147.34 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico a partir de cultivos mantenidos durante la noche de E. coli. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Tampón de lisis | |
MagJET | |
90 mL |
Kit | |
Tampón de lisis |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.