missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LysoLight™ Antibody Labeling Kits
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18041853
Click to view available options
Cantidad:
3 x 100 μg
3 x 1 mg
500 μg
Tipo de producto:
Amine Reactive Dye
Antibody Labeling Kit
Color:
Deep Red
Verde
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
300 microgramos
cada uno
paquete de 3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18041853

Marca: Invitrogen™ L36002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The LysoLight Antibody Labeling Kits offer an efficient method for conjugating antibodies with LysoLight dyes. This process allows for specific and sensitive detection of internalized antibodies within lysosomes using fluorescence microscopy, flow cytometry, or high content imaging platforms.

LysoLight Antibody Labeling Kits provide a powerful tool for visualizing the lysosomal localization and catabolic degradation of antibodies and proteins. These kits utilize a unique fluorophore that is only active upon enzymatic cleavage by the lysosomal specific enzyme, Cathepsin B. Outside of the lysosome, LysoLight dyes have little to no observable background fluorescence, and only upon localization to the protease rich environment of the lysosome, does LysoLight become activated and brightly fluoresce bright green or deep red in color.

The labeling protocol provided in the LysoLight Antibody Labeling Kits involves a simple and rapid procedure, ensuring minimal hands-on time and reliable results. The kits include all necessary reagents, including the LysoLight dye, buffers, and purification columns, to facilitate the antibody labeling process. The LysoLight reactive dye contained in these kits readily reacts with lysine residues in antibodies or proteins to yield a covalently attached fluorogenic sensor. The spin columns included in the kits are used for purifying the labeled antibody from excess dye with yields of 70–95%. The kits contain sufficient reagents for three labeling reactions of 100 μg or 1 mg of antibody. The user guide describes a general protocol for using the amine-reactive form of the LysoLight dye for labeling either 100 μg or 1 mg of IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Deep Red
Descripción LysoLight™ Deep Red Antibody Labeling Kit
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Antibody and Protein Labeling
Para utilizar con (equipo) Flow Cytometer, Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument
Tipo de producto Antibody Labeling Kit
Características ecológicas Enhanced stability
Línea de productos LysoLight
Cantidad 3 x 1 mg
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Excitación/emisión 650/668 nm
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado