missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysozyme Antibody (BGN/0696/5B1), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18742853 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18742853 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18742853

Marca: Novus Biologicals NB10063062DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lysozyme Monoclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysozyme
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BGN/0696/5B1
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native, from urine.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4069
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.