Descripción
- Las cámaras de molienda se pueden colocar en el accionamiento alternativamente
- Una cámara se limpia y se llena mientras la otra está siendo procesada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Molino M20 |