Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10248223
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 8.0°C to 10.0°C
Color Incoloro a rojo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Índice de refracción 1.5390 to 1.5420
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06,373
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.