Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para M-CSF (CSF1) de ratón
Descripción
The Mouse M-CSF (CSF1) ELISA quantitates Ms M-CSF in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms M-CSF. Principle of the method The Mouse M-CSF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos, CSF-1) es un factor de supervivencia esencial para la proliferación y el desarrollo de monocitos, macrófagos y células progenitoras de osteoclastos. El M-CSF también induce la secreción del VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) por macrófagos, actuando como mediador en la movilización de las células progenitoras endoteliales y la neovascularización. El M-CSF está presente como varias isoformas bioactivas que difieren en potencia y estabilidad. La proteína de longitud completa se sintetiza como una proteína que atraviesa la membrana que se puede expresar en la superficie celular o escindir y modificar más en la vesícula secretora. Además, el M-CSF es un homodímero ligado a disulfuro que se procesa en una de estas dos isoformas: una glucoproteína o un proteoglicano que ha sido modificado por la adición de sulfato de condroitina a cada subunidad. La unión del M-CSF a su receptor, c-Fms (CSF-1R o CD115), induce la dimerización del receptor seguida de la internalización y degradación del complejo. Se conoce que funcionalmente el M-CSF estimula la diferenciación de células madre hematopoyéticas a poblaciones de células macrófagas-monocitos en el cultivo. El M-CSF actúa a través del receptor 1 del CSF. Aunque el M-CSF humano muestra actividad en las células de ratón, el CSF de ratón no muestra actividad en las células humanas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07141 |
| Intervalo del ensayo | De 1,43 pg/ml a 350 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 1 pg/ml a 350 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Receptores y factores de crecimiento |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. |
| Mostrar más |