Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Ensayo de difusión de gel doble serológico M.faeni
Microgen Bioproducts M.faeni- Un ensayo serológico de doble difusión en gel para la detección de anticuerpos precipitantes a la actinomiceta termofílica Micropolyspora faeni.
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK3
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ensayo de doble difusión para la detección de anticuerpos precipitantes a actinomicetos termófilos.
Especificaciones
6 mL | |
Doble difusión en gel (Ouchterlony) | |
Kit de prueba | |
De 5 a 10 ml de sangre venosa |
Líquido | |
Ensayo de difusión de gel doble serológico | |
Etiqueta EC/REP en la caja del kit, etiqueta de cartón CE en blanco |