Learn More
m-Fenetidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377220 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10656544 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
2 options
Product Code. 10377220
Brand: Thermo Scientific Acros 186720250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 621-33-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-33-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00007785
Clave InChI WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
PubChem CID 12120
Nombre IUPAC 3-etoxianilina
SMILES CCOC1=CC=CC(N)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material m-Phenetidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4NH2
Índice de refracción 1.5650 to 1.5670
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido