Learn More
m-Fenilenodiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
250 GR
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563101 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10235230 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10306780 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10677672 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10617753 5 kg Tambor de plástico 5 KG
5 options
Código de producto. 10563101
Marca: Thermo Scientific Acros 130560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-45-2
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007799
Clave InChI WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
Nombre IUPAC benceno-1,3-diamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Phenylenediamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 65.0°C
Color Marrón grisáceo o tostado a amarillo
Punto de ebullición 282.0°C to 284.0°C
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(NH2)2
Cantidad 25 g
Beilstein 03, IV, 79
Índice Merck 15, 7395
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Sedimentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.