Learn More
Branson Ultrasonics™ Baños de limpieza de ultrasonidos de la serie M
Código de producto. 13463619
Change view
Click to view available options
Modelo:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Tensión:
230/240 V
Capacidad (métrico):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
13463619 M5800-E 230/240 V 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) cada uno
13453609 M1800-E 230/240 V 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) cada uno
13493609 M2800-E 230/240 V 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) cada uno
13433619 M3800-E 230/240 V 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) cada uno
13413629 M8800-E 230/240 V 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) cada uno
5 options
Código de producto. 13463619
Marca: Branson Ultrasonics™ CPX952536R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipe su laboratorio con un limpiador de ultrasonidos Bransonic de la serie MH. Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
Equipe su laboratorio con un limpiador de ultrasonidos Bransonic de la serie MH.Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito, lo que elimina las zonas muertas para una vida útil prolongada
  • Incluye un temporizador mecánico de 60 minutos y funcionamiento continuo
  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Controles situados en la parte superior y la parte trasera, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
  • Cuerpo de plástico
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Modelos de 6,81 l (1,5 gal) y superiores
  • Drenajes de depósito con válvulas
Especificaciones
Pantalla Ninguno, dial de control
Material Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable
Temporizador 60 min
Frecuencia 40 kHz
Tensión 230/240 V
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Capacidad (métrico) 9,5 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
Incluye Tapa del depósito
Modelo M5800-E
Peso (imperial) 14 lb
Peso (métrico) 6,4 kg
Garantía 2 años
Tipo de tapón CEE 7/7 (Europa continental)