Learn More
M13 Phage coat protein Monoclonal Antibody (E1), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA112898
Code produit. 11578233
  • 548.00€ / 100 microgramos
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
M13 antibodies have numerous uses in screening phage display libraries, especially the screening of single chain antibody libraries. The display of repertoires of antibody fragments on the surface of filamentous phage offers a new way to produce immunoreagents with defined specificities. Phage derived antibody fragments offer a number of advantages over mouse monoclonal antibodies, such as better clearance from the blood, the possibility to select from human combinatorial libraries and the relative ease by which such fragments can be manipulated. The phage display technique thus facilitates the selection of antibody fragments of therapeutic value or research interest. Antibodies to M13 filamentous phage coat proteins are instrumental in the selection and detection of phages expressing specific antibody fragments or peptide sequences at their surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
M13 Phage coat protein
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
Mouse
Protein A/G
RUO
Virus
Antibody
IgG3
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
E1
Biotin
Attachment protein G3P, G3P, Gene 3 protein, III, Minor coat protein
M13 phage coat proteins.
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis