Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Código de producto. 15819876 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
:
1 unidad
Código de producto. 15819876
Marca: Applied Biosystems™ A15638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cebador inverso de secuenciación M13, HPLC
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.