Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas M210 para la UE
Click to view available options
:
Kit de impresora de etiquetas M210 para la UE; pantalla: Pantalla LCD; velocidad de impresión: 10 mm/s; resolución: 203 dpi; altura (métrica): 241 mm; anchura (métrico): 114 mm
Descripción
Las impresoras de etiquetas Brady™ M210 proporcionan calidad de material de larga duración y diseño con una garantía de dos años. Extremadamente resistente y duradera, la impresora de etiquetas M210 se ha probado en caídas y está fabricada con parachoques de caucho moldeados para proporcionar una protección óptima frente a caídas. Este kit incluye la impresora M210, una batería de iones de litio, cable de alimentación para la UE, guía de inicio rápido y cartucho de etiquetas.
- Imprime etiquetas identificadoras de 6 al 19 mm de anchura (tamaño real), lo que permite aumentar la cantidad de datos
- Ajuste la longitud de las etiquetas con material continuo y de alto rendimiento
- Siete materiales diferentes especificados por la industria que duran
- Cortador y recogedor de etiquetas ergonómico que contiene la etiqueta tras el corte
- Creación rápida de etiquetas con teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso rápido y funciones de menú
- Accesorio multifuncional con imán, linterna y soporte de impresora retráctil para un manejo sencillo
- Tecnología Smart Cell para la configuración y el formato automáticos de etiquetas para rollos de cables, bloques de terminales, paneles de conexiones, indicadores de cables y etiquetas generales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora de etiquetas |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Anchura (métrico) | 114 mm |
| Altura (imperial) | 9,5 in |
| Altura (métrico) | 241 mm |
| Fondo (imperial) | 2,5 in |
| Fondo (métrico) | 64 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Mostrar más |