Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Acetylcholine (Muscarinic) Receptor 3 (M3) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marca:  Thermo Scientific™ K1716
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10773734
  • 15770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Acetylcholine (Muscarinic) Receptor 3 (M3) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Carbachol. In addition, GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The M3 receptor is localized in smooth muscle, exocrine glands, and the central nervous system. M3 has been implicated in autoimmune and neurological disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
NM_000740.2
Células divisoras
Fluorescente
M3
Origen del clon unicelular
2 x 106 células
M3
CHO-K1
GPCR
Gen informador de beta lactamasa a base de células
Contenido:
Células K1716 GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ M3-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
FRET
Células M3-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo M3-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis
GeneBLAzer™
BLA (betalactamasa)
Células en proceso de división
GeneBLAzer™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.