Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con Bluetooth y paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Disponga de la durabilidad que su trabajo exige. Saque más partido a su impresora con funciones mejoradas como resistencia a golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento por debajo del punto de congelación y el rango más amplio de opciones de entrada de datos.
Marca: Brady™ 317809
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñe e imprima etiquetas con un teclado, una aplicación móvil o un software de escritorio
- Trabaje más con una batería Li-ION de 3ª generación mejorada e imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa
- Permanezca conectado allí donde trabaje gracias a la tecnología Bluetooth mejorada
- Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (Tipo A y B) o una unidad flash USB
- Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
- Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,80 m
- Utilice la impresora a temperaturas de -18° a 46°C
- Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD | |
Plastic | |
4.19 in. | |
106.42 mm | |
12.93 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Product & Wire Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
512 MB RAM, 256 MB Flash | |
50.8 mm/sec. | |
USB 2.0, Bluetooth | |
1.41 kg | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification | |
Adaptador de CA, batería recargable | |
QWERTZ |
Yellow, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.22 in. | |
107.19 mm | |
328.42 mm | |
71.12 mm | |
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M610 | |
300 ppp | |
3.1 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 años | |
110/240 V |