Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M611
Código de producto. p-200000131
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17865235
Marca: Brady™ 317844
Diseñe. Vea una vista previa. Imprima. Como usted decida. Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora, acceda más fácilmente a los archivos e imprima como quiera y cuándo quiera.
  • Cree e imprima etiquetas de hasta 50,80 mm de ancho
  • Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
  • Diseñe, previsualice e imprima como prefiera: desde su teléfono, tableta u ordenador
  • Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora e imprímalas en el lugar de trabajo
  • Cree y comparta archivos de etiquetas para imprimirlos desde cualquier lugar a través de Bluetooth o wifi
  • Diseño compacto y ligero
  • Pueden conectarse hasta 5 usuarios a través de Bluetooth
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas para la UE
Color Blue, Gray
Tipo de pantalla Backlit Graphic Color LCD Touchscreen
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 10.97 in.
Anchura (imperial) 4.46 in.
Longitud (métrico) 278.75 mm
Anchura (métrico) 113.28 mm
Altura (imperial) 4.55 in.
Altura (métrico) 115.66 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 88.9 mm
Incluye Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Basic Design Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Idiomas Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modelo M611
Velocidad de impresión 50.8 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi
Peso (imperial) 3.52 lb.
Peso (métrico) 1.6 kg
Certificaciones/conformidad FCC Part 15 Class A
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Safety Identification
Garantía 2 years
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-BT-W