Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M611 con paquete de software para laboratorios de Brady Workstation
Diseñe. Vea una vista previa. Imprima. Como usted decida. Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora, acceda más fácilmente a los archivos e imprima como quiera y cuándo quiera.
790.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer |
---|---|
Color | Blue, Gray |
Tipo de pantalla | Backlit Graphic Color LCD Touchscreen |
Para utilizar con (equipo) | Brady Labels |
Material | Plastic |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17875235
|
Brady™
317840 |
Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | N/A | ||||||
Descripción
- Cree e imprima etiquetas de hasta 50,80 mm de ancho
- Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
- Diseñe, previsualice e imprima como prefiera: desde su teléfono, tableta u ordenador
- Almacene más de 1000 etiquetas en la impresora e imprímalas en el lugar de trabajo
- Cree y comparta archivos de etiquetas para imprimirlos desde cualquier lugar a través de Bluetooth o wifi
- Diseño compacto y ligero
- Pueden conectarse hasta 5 usuarios a través de Bluetooth
- Esta impresora se entrega con un paquete de software para laboratorios de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato señales y etiquetas profesionales.
Especificaciones
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
10.97 in. | |
278.75 mm | |
4.55 in. | |
Monocolor | |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M611 | |
300 ppp | |
3.52 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 años | |
110/240 V |
Blue, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.46 in. | |
113.28 mm | |
115.66 mm | |
88.9 mm | |
256 MB Flash, 512 MB RAM | |
50.8 mm/sec. | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi | |
1.6 kg | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
Adaptador de CA, batería recargable |