Learn More
Brady™ M710 wifi, BT + Paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Más velocidad. Menos lío. Nuestra impresora portátil más rápida y avanzada. Imprima a velocidades de 76,2 mm por segundo.
Marca: Brady™ 317819
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permanezca conectado allí donde trabaje con la tecnología Bluetooth y wifi mejorada
- Disfrute de velocidades de impresión asombrosas: 76,2 mm por segundo, con la posibilidad de cortar las etiquetas automáticamente
- Trabaje más: imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa de la batería
- Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que resiste caídas de 1,20 m, ráfagas de arena y polvo.
- Agilice el trabajo utilizando un teclado o software para imprimir las etiquetas
- Imprima lo que necesite, como lo necesite: texto, códigos de barras, formas e imágenes con un teclado o mediante software
- Disfrute de la flexibilidad que le ofrece el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos para cambiar de ubicación sin contratiempos
- Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
4.6 in. | |
116.75 mm | |
13.59 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon | |
200 MB (Stores Up to 100,000 Labels) | |
76.2 mm/sec. | |
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C | |
2.45 kg | |
Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Adaptador de CA, batería recargable | |
AZERTY |
Azul | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
9.45 in. | |
240.03 mm | |
345.2 mm | |
53.77 x 71.28 mm | |
English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified) | |
M710 | |
300 ppp | |
5.4 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 años | |
110/240 V | |
M710-WB-AZ-PWID |