Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) con una excelente biocompatibilidad, baja contaminación cruzada y alta resolución.
215.78€ - 1314.46€
Especificaciones
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 12 |
Tamaño de poro | No poroso |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15354695
|
Thermo Scientific™
088559 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
215.78€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15344695
|
Thermo Scientific™
088558 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
1314.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice columnas para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl para separar anticuerpos monoclonales (mAbs) y conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC). Esta columna se basa en partículas de polímeros de 5 μm hidrófilas no porosas con grupo funcional de butilo. La resina hidrófila de la columna proporciona una excelente biocompatibilidad y baja contaminación cruzada, mientras que la densidad óptima de los grupos de butilo ofrece separación a alta resolución.
Características de las columnas MabPac HIC-Butyl- Selectividad óptima para ADC
- Alta resolución y alta eficiencia
- Estable en un amplio intervalo de pH (2-12)
- Contaminación cruzada baja
- Envase resistente de columna
Especificaciones
4000 psi (275 bar) | |
De 2 a 12 | |
60 °C | |
Polímero hidrófilo | |
Interacción hidrófoba |
5 μm | |
No poroso | |
MAbPac | |
Interacción hidrófoba |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.