Learn More
Thermo Scientific™ Columna de análisis de anticuerpos monoclonales MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice la columna de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm.
2082.82€ - 2777.92€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
Presión máxima | 7000 psi (480 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 12 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15542284
|
Thermo Scientific™
088242 |
150 mm |
2500.37€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15270426
|
Thermo Scientific™
082675 |
50 mm |
2082.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15532284
|
Thermo Scientific™
082515 |
250 mm |
2777.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice columnas de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb- Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
- Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
- La incomparable reproducibilidad columna a columna y lote a lote elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad
- Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
- Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido.
Especificaciones
Columna de análisis | |
7000 psi (480 bar) | |
De 2 a 12 | |
Sulfonato | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico |
2,1 mm | |
5 μm | |
No poroso | |
MAbPac | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.