Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Marca: Thermo Scientific™ 088460
2110.27 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
- Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
- Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
- La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
- Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
- Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
Especificaciones
Diol patentado | |
7,8 mm | |
Mol de proteína con intervalo de 10 a 1000 kDa | |
1000 psi (70 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
Each | |
30 °C | |
MAbPac | |
Exclusión por tamaño | |
Bio-LC |
Columna de análisis | |
De 760 a 1000 µl/min | |
300 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
Disolventes orgánicos al 100 % | |
Diol (OH) | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Exclusión por tamaño |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.