Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatography Media
Protein A affinity medium designed for capturing MAbs from large sample volumes
Marca:  Cytiva 17-5199-02
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.89360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11359981
  • 4240.00€ / 200 ml
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La matriz de agarosa de flujo alto permite altas velocidades de flujo en la ampliación de la producción
  • Medio de bioprocesamiento compatible para aplicaciones industriales y bien establecido en procesos aprobados
  • Nivel bajo de unión no específica que produce bajos niveles de impurezas en el grupo de eluidos del producto
  • El acoplamiento orientado del ligando y la matriz optimizada proporcionan una gran capacidad de unión dinámica
  • Matriz a base de agarosa muy entrecruzada con un ligando proteína recombinante A
  • El ligando está diseñado para favorecer el acoplamiento orientado, se muestra como E. coli y está libre de componentes procedentes de animales mamíferos
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Tamaño de partícula medio: 85 μm (d50V)
  • Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: De 2 a 12
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
  • Ligando: proteína recombinante A (E.coli)
  • Matriz: agarosa muy entrecruzada
  • Capacidad de unión/ml del medio de cromatografía: ∽ 30 mg de lgG/ml humano a un tiempo de residencia de 2,4 min
  • Especificación de presión/caudal: < 500 cm/h, < 200 kPa, BPG 300, lecho 20 cm de altura
Especificaciones
Especificaciones
200 ml
De 2 °C a 8 °C
Medios MabSelect
85 μm
20 cm
<200 kPa
De 3 a 10
Para aplicaciones industriales y establecidas en procesos aprobados
30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
<500 cm/Hoμr
7,87 in
Certificado de análisis
Agarosa muy entrecruzada
Proteína recombinante A («E. coli»)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MabSelect, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.