Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey n.° 3
Código de producto. 12992618
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar MacConkey n.º 3
Origen de fabricación:
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12992618
Marca: Thermo Scientific™ PO0495A
Detecte y enumere organismos coliformes, como E. coli, al tiempo que aísla y detecta Salmonella y Shigella spp. tanto en muestras alimentarias como patológicas.
Detecte y enumere organismos coliformes, incluida la E. coli, al tiempo que aísla y detecta Salmonella y Shigella spp. en muestras patológicas y alimentarias utilizando el agar Thermo Scientific™ MacConkey n.º 3.Una de las formulaciones más famosas para la detección de los coliformes Salmonella y Shigella ha mejorado su selectividad a los organismos grampositivos y también es un buen medio para el diagnóstico de heces.
Debido a la inclusión de una fracción preparada especialmente de sales biliares, además de violeta de cristal, el agar MacConkey N° 3 es un medio altamente selectivo para diferenciar entre coliformes y fermentadores de lactosa y no lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben por completo.
ºLos síndromes clínicos más frecuentes asociados a Escherichia coliEscherichia coli son infecciones en las vías urinarias, bacteremia, meningitis y diarrea.O157:H7 se asocia a la colitis hemorrágica y al síndrome hemolítico urémico (SHU).Escherichia coli es un bacilo aerobio gramnegativo que se aísla habitualmente en los intestinos de humanos y animales.En consecuencia, se utiliza para indicar la presencia de contaminación fecal en fuentes de agua.Este patógeno crece fácilmente en una amplia variedad de medios de cultivo.
Salmonella
y Shigella son las principales causas de enfermedad entérica bacteriana.La transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.Una cantidad relativamente pequeña de organismos ingeridos podría provocar una infección sintomática.Las bacterias Salmonella y Shigella son bacilos aerobios, gramnegativos y oxidasa negativos.Algunas bacterias de Salmonella y todas las de Shigella son no motiles.Estos organismos crecen en medios convencionales, como el agar MacConkey, el agar SS y el agar XLD.Deben emplearse también caldos de enriquecimiento al cultivar estos organismos para favorecer una recuperación máxima.
_X000D_
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios.Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo oscuro, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar MacConkey n.º 3
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.