Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey con sal
Código de producto. 12982578
Click to view available options
Descripción:
Agar MacConkey con sal
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12982578
Marca: Thermo Scientific™ PO0149A
Aísle e identifique provisionalmente bacterias coliformes y patógenos intestinales en muestras biológicas, de agua y de productos lácteos con este medio diferencial listo para su uso.
Aísle e identifique provisionalmente bacterias coliformes y patógenos intestinales en muestras biológicas, de agua y de productos lácteos con el agar MacConkey con sal Thermo Scientific™ Oxoid™. Debido a su capacidad para permitir la proliferación de cocos grampositivos patógenos, así como de la Enterobacteriaceae, el medio se recomienda especialmente para el cultivo de patógenos en muestras clínicas. El agar MacConkey con sal también proporciona una serie de diagnósticos de diferenciación, como tolerancia biliar, morfología de colonias y cromogénesis.
Use el agar MacConkey con sal como un medio diferencial para aislar bacterias coliformes y patógenos intestinales en muestras biológicas, de agua y de productos lácteos.
  • Cultive patógenos de muestras clínicas y productos lácteos.
  • Lleve a cabo un análisis de agua para detectar bacterias coliformes y patógenos.
  • Úselo en paralelo con otros medios selectivos con indicador, como el agar con desoxicolato-citrato, el agar con sulfito de bismuto, el agar verde brillante y un medio no selectivo como el agar con sangre.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo oscuro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar MacConkey con sal
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.